Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Methyl-accepting chemotaxis protein 1
Artikelnummer. 16088531
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16088531 100 μg 100 Mikrogramm
16098531 10 μg 10 Mikrogramm
16038541 50 μg 50 Mikrogramm
16018541 200 μg 200 Mikrogramm
16028541 500 μg 500 Mikrogramm
16008541 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16088531
Marke: enQuireBio™ QP9632ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Methyl-accepting chemotaxis protein I, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_418775.1
Gen-ID (Entrez) 948884
Name Methyl-accepting chemotaxis protein 1
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol tsr
Proteinlänge Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz WFGIKASLVA PMNRLIDSIR HIAGGDLVKP IEVDGSNEMG QLAESLRHMQ GELMRTVGDV RNGANAIYSG ASEIATGNND LSSRTEQQAA SLEETAASME QLTATVKQNA ENARQASHLA LSASETAQRG GKVVDNVVQT MRDISTSSQK IADIISVIDG IAFQTNILAL NAAVEAARAG EQGRGFAVVA GEVRNLAQRS AQAAREIKSL IEDSVGKVDV GSTLVESAGE TMAEIVSAVT RVTDIMGEIA SASDEQSRGI DQVGLAVAEM DRVTQQNAAL VEESAAAAAA LEEQASRLTE AVAVFRIQQQ QRETSAVVKT VTPAAPRKMA VADSEENWET F
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.