Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein
Artikelnummer. 16076880
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16076880
Marke: enQuireBio™ QP695610ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Murein tetrapeptide carboxypeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_415710.1
Gen-ID (Entrez) 945756
Name Murein tetrapeptide carboxypeptidase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ldcA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MSLFHLIAPS GYCIKQHAAL RGIQRLTDAG HQVNNVEVIA RRCERFAGTE TERLEDLNSL ARLTTPNTIV LAVRGGYGAS RLLADIDWQA LVARQQHDPL LICGHSDFTA IQCGLLAHGN VITFSGPMLV ANFGADELNA FTEHHFWLAL RNETFTIEWQ GEGPTCRAEG TLWGGNLAML ISLIGTPWMP KIENGILVLE DINEHPFRVE RMLLQLYHAG ILPRQKAIIL GSFSGSTPND YDAGYNLESV YAFLRSRLSI PLITGLDFGH EQRTVTLPLG AHAILNNTRE GTQLTISGHP VLKM
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.