Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_416120.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 946628 |
| Name | NAD(P) transhydrogenase subunit alpha Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | pntA |
| Proteinlänge | Cytoplasmic Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | E. coli |
| Mehr anzeigen |