Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Peptide deformylase Protein
Artikelnummer. p-7153247
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16053580 10 μg 10 Mikrogramm
16093580 50 μg 50 Mikrogramm
16043580 100 μg 100 Mikrogramm
16073580 200 μg 200 Mikrogramm
16083580 500 μg 500 Mikrogramm
16063580 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16053580
Marke: enQuireBio™ QP6476ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_417745.1
Gen-ID (Entrez) 947780
Name Peptide deformylase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol def
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SVLQVLHIPD ERLRKVAKPV EEVNAEIQRI VDDMFETMYA EEGIGLAATQ VDIHQRIIVI DVSENRDERL VLINPELLEK SGETGIEEGC LSIPEQRALV PRAEKVKIRA LDRDGKPFEL EADGLLAICI QHEMDHLVGK LFMDYLSPLK QQRIRQKVEK LDRLKARA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.