Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli RNA-splicing ligase RtcB Protein
Artikelnummer. p-7153946
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16067730
Marke: enQuireBio™ QP7212ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) RNA-splicing ligase RtcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_417879.1
Gen-ID (Entrez) 947929
Name RNA-splicing ligase RtcB Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol rtcB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNYELLTTEN APVKMWTKGV PVEADARQQL INTAKMPFIF KHIAVMPDVH LGKGSTIGSV IPTKGAIIPA AVGVDIGCGM NALRTALTAE DLPENLAELR QAIETAVPHG RTTGRCKRDK GAWENPPVNV DAKWAELEAG YQWLTQKYPR FLNTNNYKHL GTLGTGNHFI EICLDESDQV WIMLHSGSRG IGNAIGTYFI DLAQKEMQET LETLPSRDLA YFMEGTEYFD DYLKAVAWAQ LFASLNRDAM MENVVTALQS ITQKTVRQPQ TLAMEEINCH HNYVQKEQHF GEEIYVTRKG AVSARAGQYG IIPGSMGAKS FIVRGLGNEE SFCSCSHGAG RVMSRTKAKK LFSVEDQIRA TAHVECRKDA EVIDEIPMAY KDIDAVMAAQ SDLVEVIYTL RQVVCVKG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 81% as determined by SDS-PAGE.