Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli RNA-splicing ligase RtcB Protein
Artikelnummer. 16077730
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16077730 1 mg 1 Milligramm
16067730 10 μg 10 Mikrogramm
16007740 50 μg 50 Mikrogramm
16057730 100 μg 100 Mikrogramm
16087730 200 μg 200 Mikrogramm
16097730 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16077730
Marke: enQuireBio™ QP7212ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) RNA-splicing ligase RtcB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_417879.1
Gen-ID (Entrez) 947929
Name RNA-splicing ligase RtcB Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol rtcB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNYELLTTEN APVKMWTKGV PVEADARQQL INTAKMPFIF KHIAVMPDVH LGKGSTIGSV IPTKGAIIPA AVGVDIGCGM NALRTALTAE DLPENLAELR QAIETAVPHG RTTGRCKRDK GAWENPPVNV DAKWAELEAG YQWLTQKYPR FLNTNNYKHL GTLGTGNHFI EICLDESDQV WIMLHSGSRG IGNAIGTYFI DLAQKEMQET LETLPSRDLA YFMEGTEYFD DYLKAVAWAQ LFASLNRDAM MENVVTALQS ITQKTVRQPQ TLAMEEINCH HNYVQKEQHF GEEIYVTRKG AVSARAGQYG IIPGSMGAKS FIVRGLGNEE SFCSCSHGAG RVMSRTKAKK LFSVEDQIRA TAHVECRKDA EVIDEIPMAY KDIDAVMAAQ SDLVEVIYTL RQVVCVKG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 81% as determined by SDS-PAGE.