Learn More
Novus Biologicals Recombinant E. coli RNase P protein component Protein
Artikelnummer. 18382085 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
20 μg
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 18382085
Marke: Novus Biologicals NBP31286710UG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A recombinant protein corresponding to the amino acids 1-119 of E. coli rnpA
Amino Acid Sequence: MVKLAFPREL RLLTPSQFTF VFQQPQRAGT PQITILGRLN SLGHPRIGLT VAKKNVRRAH ERNRIKRLTR ESFRLRQHEL PAMDFVVVAK KGVADLDNRA LSEALEKLWR RHCRLARGS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_418159.1
Konzentration 0.25 mg/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 10% glycerol
Gen-ID (Entrez) 948215
Molekulargewicht M.W. theroretical: 13.7 kDa
Menge 10 μg
Quelle E. Coli
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <:1 EU / 1 ug of protein (determined by LAL method)
Gensymbol rnaP
Forschungskategorie Epigenetics
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE
Protein RNase P protein component