Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Thioredoxin-2 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_417077.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 947062 |
| Name | Thioredoxin-2 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | trxC |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | E. coli |
| Mehr anzeigen |