missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein

Artikelnummer. 16089050
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16089050

Marke: enQuireBio™ QP7505ec100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain ATCC 8739 / DSM 1576 / Crooks) Thiosulfate sulfurtransferase GlpE, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Zugriffsnummer WP_000371929.1
Name Thiosulfate sulfurtransferase GlpE Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol glpE
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MDQFECINVA DAHQKLQEKE AVLVDIRDPQ SFAMGHAVQA FHLTNDTLGA FMRDNDFDTP VMVMCYHGNS SKGAAQYLLQ QGYDVVYSID GGFEVWQRQF PAEVAYGA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.