Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tsaE Protein
Artikelnummer. 16048280
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16048280 100 μg 100 Mikrogramm
16058280 10 μg 10 Mikrogramm
16098280 50 μg 50 Mikrogramm
16078280 200 μg 200 Mikrogramm
16088280 500 μg 500 Mikrogramm
16068280 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16048280
Marke: enQuireBio™ QP7334ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) tsaE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_418589.1
Gen-ID (Entrez) 948684
Name tsaE Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol tsaE
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MMNRVIPLPD EQATLDLGER VAKACDGATV IYLYGDLGAG KTTFSRGFLQ ALGHQGNVKS PTYTLVEPYT LDNLMVYHFD LYRLADPEEL EFMGIRDYFA NDAICLVEWP QQGTGVLPDP DVEIHIDYQA QGREARVSAV SSAGELLLAR LAG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.