Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Artikelnummer. p-7155505
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16067001 10 μg 10 Mikrogramm
16007011 50 μg 50 Mikrogramm
16057001 100 μg 100 Mikrogramm
16087001 200 μg 200 Mikrogramm
16097001 500 μg 500 Mikrogramm
16077001 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16067001
Marke: enQuireBio™ QP8889ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) UDP-glucose 6-dehydrogenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_416532.1
Gen-ID (Entrez) 946571
Name UDP-glucose 6-dehydrogenase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ugd
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz KITISGTGYV GLSNGLLIAQ NHEVVALDIL PSRVAMLNDR ISPIVDKEIQ QFLQSDKIHF NATLDKNEAY RDADYVIIAT PTDYDPKTNY FNTSSVESVI KDVVEINPYA VMVIKSTVPV GFTAAMHKKY RTENIIFSPE FLREGKALYD NLHPSRIVIG ERSERAERFA ALLQEGAIKQ NIPMLFTDST EAEAIKLFAN TYLAMRVAYF NELDSYAESL GLNSRQIIEG VCLDPRIGNH YNNPSFGYGG YCLPKDTKQL LANYQSVPNN LISAIVDANR TRKDFIADAI LSRKPQVVGI YRLIMKSGSD NFRASSIQGI MKRIKAKGVE VIIYEPVMKE DSFFNSRLER DLATFKQQAD VIISNRMAEE LKDVADKVYT RDLFGSD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.