Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein 1
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | YP_401678.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3783710 |
| Name | Envelope glycoprotein 1 |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | gL |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Epstein-Barr |
| Mehr anzeigen |