Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori DNA protection during starvation Protein
Artikelnummer. 16037610
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16037610 10 μg 10 Mikrogramm
16077610 50 μg 50 Mikrogramm
16027610 100 μg 100 Mikrogramm
16057610 200 μg 200 Mikrogramm
16067610 500 μg 500 Mikrogramm
16047610 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16037610
Marke: enQuireBio™ QP7186ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) DNA protection during starvation protein, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_207041.1
Gen-ID (Entrez) 898765
Name DNA protection during starvation Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol dps
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität H. pylori
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MKTFEILKHL QADAIVLFMK VHNFHWNVKG TDFFNVHKAT EEIYEEFADM FDDLAERIVQ LGHHPLVTLS EAIKLTRVKE ETKTSFHSKD IFKEILEDYK YLEKEFKELS NTAEKEGDKV TVTYADDQLA KLQKSIWMLQ AHLA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.