Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Capsid Protein
Artikelnummer. 16080361
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16080361
Marke: enQuireBio™ QP7715ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Capsid protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name hepatitis Capsid Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ORF2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Hepatitis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz PPPGQPSGRR RGRRSGGSGG GFWGDRVDSQ PFAIPYIHPT NPFAPNVTAA AGAGPRVRQP VRPLGSAWRD QAQRPAAASR RRPTTAGAAP LTAVAPAHDT PPVPDVDSRG AILRRQYNLS TSPLTSSVAT GTNLVLYAAP LSPLLPLQDG TNTHIMATEA SNYAQYRVAR ATIRYRPLVP NAVGGYAISI SFWPQTTPTP TSVDMNSITS TDVRILVQPG IASELVIPSE RLHYRNQGWR SVETSGVAEE EATSGLVMLC IHGSPVNSYT NTPYTGALGL LDFALELEFR NLTPGNTNTR VSRYSSTARH RLRRGADGTA ELTTTAATRF MKDLYFTSTN GVGEIGRGIA LTLFNLADTL LGGLPTELIS SAGGQLFYSR PVVSANGEPT VKLYTSVENA QQDKGIAIPN DIDLGESRVV IQDYDNQHEQ DRPTPSPAPS RPFSVLRAND VLWLSLTAAE YDQSTYGSST GPVYVSDSVT LVNVATGAMS -QAVARSLDW TKVTLDGRPL STIQQYSKIF FVLPLRGKLS FWEAGTTRPG YPYNYNTTAS DQLLVENAAG HRVAISTYTT SLGAGPVSIS AVAVLGPHSA LALLEDTLDY PARAHTFDDF CPECRPLGLQ GCAFQSTVAE LQRLKMKVGK TREL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.