Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Protein ORF3 Protein
Artikelnummer. 16088980
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16088980 1 mg 1 Milligramm
16078980 10 μg 10 Mikrogramm
16018990 50 μg 50 Mikrogramm
16068980 100 μg 100 Mikrogramm
16098980 200 μg 200 Mikrogramm
16008990 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16088980
Marke: enQuireBio™ QP7492ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Protein ORF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name hepatitis Protein ORF3 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ORF3
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Hepatitis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MGSRPWALGL FCCCSSCFCL CCSRHRPVSR LAAVVGGAAA VPAVVSGVTG LILSPSQSPI FIQPTPSPRM SPLRPGLDLV FANPSDHSAP LGATRPSAPP LPHVVDLPQL GPRR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.