Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Serum amyloid A Protein
Artikelnummer. 16064790
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16064790 100 μg 100 Mikrogramm
16074790 10 μg 10 Mikrogramm
16014800 50 μg 50 Mikrogramm
16094790 200 μg 200 Mikrogramm
16004800 500 μg 500 Mikrogramm
16084790 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16064790
Marke: enQuireBio™ QP6647ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Serum amyloid A Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SAA1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Horse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz LLSFLGEAAR GTWDMIRAYN DMREANYIGA DKYFHARGNY DAAKRGPGGA WAAKVISDAR ENFQRFTDRF SFGGSGRGAE DSRADQAANE WGRSGKDPNH FRPHGLPDKY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.