Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Serum amyloid A Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6647-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084790
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 26-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Serum amyloid A Protein
Research Use Only
SAA1
Recombinant Protein
E. coli
LLSFLGEAAR GTWDMIRAYN DMREANYIGA DKYFHARGNY DAAKRGPGGA WAAKVISDAR ENFQRFTDRF SFGGSGRGAE DSRADQAANE WGRSGKDPNH FRPHGLPDKY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Horse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol