Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 15916369
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15916369
Marke: enQuireBio™ QP5603ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006102.2
Gen-ID (Entrez) 10449
Name 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ACAA2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz FGAYGGLLKD FTATDLSEFA AKAALSAGKV SPETVDSVIM GNVLQSSSDA IYLARHVGLR VGIPKETPAL TINRLCGSGF QSIVNGCQEI CVKEAEVVLC GGTESMSQAP YCVRNVRFGT KLGSDIKLED SLWVSLTDQH VQLPMAMTAE NLAVKHKISR EECDKYALQS QQRWKAANDA GYFNDEMAPI EVKTKKGKQT MQVDEHARPQ TTLEQLQKLP PVFKKDGTVT AGNASGVADG AGAVIIASED AVKKHNFTPL ARIVGYFVSG CDPSIMGIGP VPAISGALKK AGLSLKDMDL VEVNEAFAPQ YLAVERSLDL DISKTNVNGG AIALGHPLGG SGSRITAHLV HELRRRGGKY AVGSACIGGG QGIAVIIQST A
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.