Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L11, mitochondrial Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_057134.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 65003 |
| Name | 39S ribosomal protein L11, mitochondrial Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | MRPL11 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |