Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L11, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L11, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8279-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073731
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_057134.1
39S ribosomal protein L11, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL11
Recombinant Protein
E. coli
MSKLGRAARG LRKPEVGGVI RAIVRAGLAM PGPPLGPVLG QRGVSINQFC KEFNERTKDI KEGIPLPTKI LVKPDRTFEI KIGQPTVSYF LKAAAGIEKG ARQTGKEVAG LVTLKHVYEI ARIKAQDEAF ALQDVPLSSV VRSIIGSARS LGIRVVKDLS SEELAAFQKE RAIFLAAQKE ADLAAQEEAA K
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
65003
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol