Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 4-1BBL / CD137L / TNFSF9 Protein
Artikelnummer. 16075471
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075471 100 μg 100 Mikrogramm
16085471 10 μg 10 Mikrogramm
16025481 50 μg 50 Mikrogramm
16005481 200 μg 200 Mikrogramm
16015481 500 μg 500 Mikrogramm
16095471 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16075471
Marke: enQuireBio™ QP8594ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 4-1BBL / CD137L / TNFSF9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003802.1
Gen-ID (Entrez) 8744
Name 4-1BBL / CD137L / TNFSF9 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TNFSF9
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz PWAVSGARAS PGSAASPRLR EGPELSPDDP AGLLDLRQGM FAQLVAQNVL LIDGPLSWYS DPGLAGVSLT GGLSYKEDTK ELVVAKAGVY YVFFQLELRR VVAGEGSGSV SLALHLQPLR SAAGAAALAL TVDLPPASSE ARNSAFGFQG RLLHLSAGQR LGVHLHTEAR ARHAWQLTQG ATVLGLFRVT PEIPAGLPSP RSE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.