Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 4-1BBL / CD137L / TNFSF9 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_003802.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 8744 |
| Name | 4-1BBL / CD137L / TNFSF9 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | TNFSF9 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |