Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S14 Protein
Código de producto. 16064791
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Código de producto. Menge unitSize
16064791 100 μg 100 Mikrogramm
16074791 10 μg 10 Mikrogramm
16014801 50 μg 50 Mikrogramm
16094791 200 μg 200 Mikrogramm
16004801 500 μg 500 Mikrogramm
16084791 1 mg 1 Milligramm
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16064791
Marca: enQuireBio™ QP8471ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Zugriffsnummer NP_001020241.1
Gen-ID (Entrez) 6208
Name 40S ribosomal protein S14 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RPS14
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz APRKGKEKKE EQVISLGPQV AEGENVFGVC HIFASFNDTF VHVTDLSGKE TICRVTGGMK VKADRDESSP YAAMLAAQDV AQRCKELGIT ALHIKLRATG GNRTKTPGPG AQSALRALAR SGMKIGRIED VTPIPSDSTR RKGGR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.