Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S14 Protein
Artikelnummer. p-7155135
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16074791
Marke: enQuireBio™ QP8471ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001020241.1
Gen-ID (Entrez) 6208
Name 40S ribosomal protein S14 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RPS14
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz APRKGKEKKE EQVISLGPQV AEGENVFGVC HIFASFNDTF VHVTDLSGKE TICRVTGGMK VKADRDESSP YAAMLAAQDV AQRCKELGIT ALHIKLRATG GNRTKTPGPG AQSALRALAR SGMKIGRIED VTPIPSDSTR RKGGR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.