Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8471-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084791
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001020241.1
40S ribosomal protein S14 Protein
Research Use Only
RPS14
Recombinant Protein
E. coli
APRKGKEKKE EQVISLGPQV AEGENVFGVC HIFASFNDTF VHVTDLSGKE TICRVTGGMK VKADRDESSP YAAMLAAQDV AQRCKELGIT ALHIKLRATG GNRTKTPGPG AQSALRALAR SGMKIGRIED VTPIPSDSTR RKGGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6208
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol