Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S9 Protein
Artikelnummer. 16054051
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16054051
Marke: enQuireBio™ QP8331ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_001004.2
Gen-ID (Entrez) 6203
Name 40S ribosomal protein S9 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RPS9
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz PVARSWVCRK TYVTPRRPFE KSRLDQELKL IGEYGLRNKR EVWRVKFTLA KIRKAARELL TLDEKDPRRL FEGNALLRRL VRIGVLDEGK MKLDYILGLK IEDFLERRLQ TQVFKLGLAK SIHHARVLIR QRHIRVRKQV VNIPSFIVRL DSQKHIDFSL RSPYGGGRPG RVKRKNAKKG QGG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.