Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase Protein
Artikelnummer. p-7153146
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16092980 10 μg 10 Mikrogramm
16032990 50 μg 50 Mikrogramm
16082980 100 μg 100 Mikrogramm
16012990 200 μg 200 Mikrogramm
16022990 500 μg 500 Mikrogramm
16002990 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16092980
Marke: enQuireBio™ QP6392ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001186687.1
Gen-ID (Entrez) 10588
Name 5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol MTHFS
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz AAAAVSSAKR SLRGELKQRL RAMSAEERLR QSRVLSQKVI AHSEYQKSKR ISIFLSMQDE IETEEIIKDI FQRGKICFIP RYRFQSNHMD MVRIESPEEI SLLPKTSWNI PQPGEGDVRE EALSTGGLDL IFMPGLGFDK HGNRLGRGKG YYDAYLKRCL QHQEVKPYTL ALAFKEQICL QVPVNENDMK VDEVLYEDSS TA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.