missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L3 Protein

Artikelnummer. 16084431
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16084431 1 mg 1 Milligramm
16074431 10 μg 10 Mikrogramm
16014441 50 μg 50 Mikrogramm
16064431 100 μg 100 Mikrogramm
16094431 200 μg 200 Mikrogramm
16004441 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16084431

Marke: enQuireBio™ QP8406ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000958.1
Gen-ID (Entrez) 6122
Name 60S ribosomal protein L3 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RPL3
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz SHRKFSAPRH GSLGFLPRKR SSRHRGKVKS FPKDDPSKPV HLTAFLGYKA GMTHIVREVD RPGSKVNKKE VVEAVTIVET PPMVVVGIVG YVETPRGLRT FKTVFAEHIS DECKRRFYKN WHKSKKKAFT KYCKKWQDED GKKQLEKDFS SMKKYCQVIR VIAHTQMRLL PLRQKKAHLM EIQVNGGTVA EKLDWARERL EQQVPVNQVF GQDEMIDVIG VTKGKGYKGV TSRWHTKKLP RKTHRG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.