Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L31 Protein
Artikelnummer. p-7155403
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16076391 10 μg 10 Mikrogramm
16016401 50 μg 50 Mikrogramm
16066391 100 μg 100 Mikrogramm
16096391 200 μg 200 Mikrogramm
16006401 500 μg 500 Mikrogramm
16086391 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16076391
Marke: enQuireBio™ QP8771ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L31, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000984.1
Gen-ID (Entrez) 6160
Name 60S ribosomal protein L31 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol RPL31
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MAPAKKGGEK KKGRSAINEV VTREYTINIH KRIHGVGFKK RAPRALKEIR KFAMKEMGTP DVRIDTRLNK AVWAKGIRNV PYRIRVRLSR KRNEDEDSPN KLYTLVTYVP VTTFKNLQTV NVDEN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.