Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human ABCE1 GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18346729 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18346729 10 μg 10 Mikrogramm
18384419 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18346729
Marke: Novus Biologicals™ H00006059P0110ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6059
Molekulargewicht 93.7 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias 2'-5'-oligoadenylate-binding protein, ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1, HuHP68, OABP, Ribonuclease 4 inhibitor, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent) inhibitor, RLIABC38, RNase L inhibitor, RNASEL1, RNASELIRNS4IATP-binding cassette sub-family E member 1
Gensymbol ABCE1
Forschungskategorie ABC Transporters, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ABCE1