Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human ABCE1 GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18384419 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 18384419
Marke: Novus Biologicals™ H00006059P0125ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6059
Molekulargewicht 93.7 kDa
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias 2'-5'-oligoadenylate-binding protein, ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1, HuHP68, OABP, Ribonuclease 4 inhibitor, ribonuclease L (2'-5'-oligoisoadenylate synthetase-dependent) inhibitor, RLIABC38, RNase L inhibitor, RNASEL1, RNASELIRNS4IATP-binding cassette sub-family E member 1
Gensymbol ABCE1
Forschungskategorie ABC Transporters, Immune System Diseases, Immunology, Lipid and Metabolism
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ABCE1