Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACBD4 Protein
Artikelnummer. 16051021
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16051021
Marke: enQuireBio™ QP7825ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACBD4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001129177.1
Gen-ID (Entrez) 79777
Name ACBD4 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ACBD4
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MGTEKESPEP DCQKQFQAAV SVIQNLPKNG SYRPSYEEML RFYSYYKQAT MGPCLVPRPG FWDPIGRYKW DAWNSLGKMS REEAMSAYIT EMKLVAQKVI DTVPLGEVAE DMFGYFEPLY QVIPDMPRPP ETFLRRVTGW KEQVVNGDVG AVSEPPCLPK EPAPPSPESH SPRDLDSEVF CDSLEQLEPE LVWTEQRAAS GGKRDPRNSP VPPTKKEGLR GSPPGPQELD VWLLGTVRAL QESMQEVQAR VQSLESMPRP PEQRPQPRPS ARPWPLGLPG PALLFFLLWP FVVQWLFRMF RTQKR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.