missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ACBD4 Protein

Artikelnummer. 16071021
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16071021

Marke: enQuireBio™ QP7825ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACBD4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001129177.1
Gen-ID (Entrez) 79777
Name ACBD4 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ACBD4
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MGTEKESPEP DCQKQFQAAV SVIQNLPKNG SYRPSYEEML RFYSYYKQAT MGPCLVPRPG FWDPIGRYKW DAWNSLGKMS REEAMSAYIT EMKLVAQKVI DTVPLGEVAE DMFGYFEPLY QVIPDMPRPP ETFLRRVTGW KEQVVNGDVG AVSEPPCLPK EPAPPSPESH SPRDLDSEVF CDSLEQLEPE LVWTEQRAAS GGKRDPRNSP VPPTKKEGLR GSPPGPQELD VWLLGTVRAL QESMQEVQAR VQSLESMPRP PEQRPQPRPS ARPWPLGLPG PALLFFLLWP FVVQWLFRMF RTQKR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt