Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acidic mammalian chitinase Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001035713.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 27159 |
| Name | Acidic mammalian chitinase Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | CHIA |
| Proteinlänge | Full Length of Isoform 2 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |