missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ACSS1, mitochondrial Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACSS1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP9911-ye-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16088971

  • 770.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001239604.1
ACSS1, mitochondrial Protein
Research Use Only
ACSS1
Recombinant Protein
Yeast
ASGPSGSAPA VAAAAAQPGS YPALSAQAAR EPAAFWGPLA RDTLVWDTPY HTVWDCDFST GKIGWFLGGQ LNVSVNCLDQ HVRKSPESVA LIWERDEPGT EVRITYRELL ETTCRLANTL KRHGVHRGDR VAIYMPVSPL AVAAMLACAR IGAVHTVIFA GFSAESLAGR INDAKCKVVI TFNQGLRGGR VVELKKIVDE AVKHCPTVQH VLVAHRTDNK VHMGDLDVPL EQEMAKEDPV CAPESMGSED MLFMLYTSGS TGMPKGIVHT QAGYLLYAAL THKLVFDHQP GDIFGCVADI GWITGHSYVV YGPLCNGATS VLFESTPVYP NAGRYWETVE RLKINQFYGA PTAVRLLLKY GDAWVKKYDR SSLRTLGSVG EPINCEAWEW LHRVVGDSRC TLVDTWWQTE TGGICIAPRP SEEGAEILPA MAMRPFFGIV PVLMDEKGSV VEGSNVSGAL CISQAWPGMA RTIYGDHQRF VDAYFKAYPG YYFTGDGAYR TEGGYYQITG RMDDVINISG HRLGTAEIED AIADHPAVPE SAVIGYPHDI KGEAAFAFIV VKDSAGDSDV VVQELKSMVA TKIAKYAVPD EILVVKRLPK TRSGKVMRRL LRKIITSEAQ ELGDTTTLED PSIIAEILSV YQKCKDKQAA AK
Greater than 94.5%% as determined by SDS-PAGE.
84532
100 μg
Not determined.
Full. Length. of. Mature. Protein.
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote