Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACSS1, mitochondrial Protein
Artikelnummer. p-7155840
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16098971 10 μg 10 Mikrogramm
16038981 50 μg 50 Mikrogramm
16088971 100 μg 100 Mikrogramm
16018981 200 μg 200 Mikrogramm
16028981 500 μg 500 Mikrogramm
16008981 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16098971
Marke: enQuireBio™ QP9911ye10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACSS1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001239604.1
Gen-ID (Entrez) 84532
Name ACSS1, mitochondrial Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ACSS1
Proteinlänge Full. Length. of. Mature. Protein. 
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz ASGPSGSAPA VAAAAAQPGS YPALSAQAAR EPAAFWGPLA RDTLVWDTPY HTVWDCDFST GKIGWFLGGQ LNVSVNCLDQ HVRKSPESVA LIWERDEPGT EVRITYRELL ETTCRLANTL KRHGVHRGDR VAIYMPVSPL AVAAMLACAR IGAVHTVIFA GFSAESLAGR INDAKCKVVI TFNQGLRGGR VVELKKIVDE AVKHCPTVQH VLVAHRTDNK VHMGDLDVPL EQEMAKEDPV CAPESMGSED MLFMLYTSGS TGMPKGIVHT QAGYLLYAAL THKLVFDHQP GDIFGCVADI GWITGHSYVV YGPLCNGATS VLFESTPVYP NAGRYWETVE RLKINQFYGA PTAVRLLLKY GDAWVKKYDR SSLRTLGSVG EPINCEAWEW LHRVVGDSRC TLVDTWWQTE TGGICIAPRP SEEGAEILPA MAMRPFFGIV PVLMDEKGSV VEGSNVSGAL CISQAWPGMA RTIYGDHQRF VDAYFKAYPG YYFTGDGAYR TEGGYYQITG RMDDVINISG HRLGTAEIED AIADHPAVPE SAVIGYPHDI KGEAAFAFIV VKDSAGDSDV VVQELKSMVA TKIAKYAVPD EILVVKRLPK TRSGKVMRRL LRKIITSEAQ ELGDTTTLED PSIIAEILSV YQKCKDKQAA AK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 94.5%% as determined by SDS-PAGE.