Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein
Artikelnummer. p-7155107
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16094621
Marke: enQuireBio™ QP8439ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-related protein 2/3 complex subunit 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001265485.1
Gen-ID (Entrez) 10094
Name Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ARPC3
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz PAYHSSLMDP DTKLIGNMAL LPIRSQFKGP APRETKDTDI VDEAIYYFKA NVFFKNYEIK NEADRTLIYI TLYISECLKK LQKCNSKSQG EKEMYTLGIT NFPIPGEPGF PLNAIYAKPA NKQEDEVMRA YLQQLRQETG LRLCEKVFDP QNDKPSKWWT CFVKRQFMNK SLSG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.