missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Especificaciones
Especificaciones
| Zugriffsnummer | NP_001265485.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 10094 |
| Name | Actin-related protein 2 / 3 complex subunit 3 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | ARPC3 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido