missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Active NEK2 Protein

Artikelnummer. 18157160
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18157160 10 μg 10 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18157160

Marke: R&D Systems™ 3706KS010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The specific activity of NEK2 is typically 237-321 nmol/min/mg using a myelin basic protein (MBP) substrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer NM_002497
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Gen-ID (Entrez) 4751
Molekulargewicht M.W. (Observed): 76 kDa
Menge 10 μg
Quelle Spodoptera frugiperda, Sf 9 (baculovirus)-derived human NEK2 protein
Lagerungsbedingungen This product is stable at <= -70°C for up to 1 year from the date of receipt. For optimal storage, aliquot into smaller quantities after centrifugation and store (at recommended temperature. Avoid repeated freeze-thaw cycles.)
Gensymbol NEK2
Konjugat Unconjugated
Inhalt und Lagerung This product is stable at <= -70°C for up to 1 year from the date of receipt. For optimal storage, aliquot into smaller quantities after centrifugation and store (at recommended temperature. Avoid repeated freeze-thaw cycles.)
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain (at 5 μg / lane.)
Protein NEK2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.