missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human Active PDK-1 Protein

Artikelnummer. 18148530
Click to view available options
:
10ug, Carrier Free
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18148530

Marke: R&D Systems™ 864KS010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The specific activity of PDK-1 was determined to be 102 nmol/min/mg using a synthetic peptide substrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Supplied in 50mM sodium phosphate (pH 7.0), 300mM NaCl, 0.25mM DTT, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, and 25% glycerol.
Gen-ID (Entrez) 5163
Molekulargewicht Observed MW: 67kDa
Quelle Spodoptera frugiperda,Sf 9 (baculovirus)-derived human PDK-1 protein
Lagerungsbedingungen This product is stable at ≤ -70° C for up to one year from the date of receipt. For optimal storage, aliquot into smaller quantities after centrifugation and store at recommended temperature. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.2, mitochondrial pyruvate dehydrogenase, lipoamide, kinase isoenzyme 1, PDH kinase 1, PDK1, PDK-1, PDPK1, PKB kinase, Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1, pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1, Pyruvate dehydrogenase lipoamide kinase isozyme 1, mitochondrial
Konjugat Unconjugated
Inhalt und Lagerung This product is stable at <= -70°C for up to one year from the date of receipt. For optimal storage, aliquot into smaller quantities after centrifugation and store at recommended temperature. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by Colloidal Coomassie™ Blue stain (at 5 μg / lane.)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt