Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Artikelnummer. 15995829
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15995829 5 μg 5 Mikrogramm
15975829 25 μg 25 Mikrogramm
15955829 100 μg 100 Mikrogramm
15985829 500 μg 500 Mikrogramm
15965829 1 mg 1 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 15995829
Marke: enQuireBio™ QP52795ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001171271.1
Gen-ID (Entrez) 9370
Name Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Menge 5 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol ADIPOQ
Biologische Aktivität gACRP (globular adiponectin) activity was confirmed by measuring inhibition of cytotoxicity of M1 cells. Typical ED50 values for our recombinant adiponectin in this assay are in the range of 3 ug/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MKGEPGEGAY VYRSAFSVGL ETYVTIPNMP IRFTKIFYNQ QNHYDGSTGK FHCNIPGLYY FAYHITVYMK DVKVSLFKKD KAMLFTYDQY QENNVDQASG SVLLHLEVGD QVWLQVYGEG ERNGLYADND NDSTFTGFLL YHDTN
Puffer 10 mM Tris, 0.75 mM DTT, pH 8.0
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.