Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001171271.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 9370 |
| Name | Adiponectin / Acrp30 / ADIPOQ Protein |
| Menge | 5 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Gensymbol | ADIPOQ |
| Biologische Aktivität | gACRP (globular adiponectin) activity was confirmed by measuring inhibition of cytotoxicity of M1 cells. Typical ED50 values for our recombinant adiponectin in this assay are in the range of 3 ug/ml. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?