Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase Protein
Product Code. 15936499
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Product Code. 15936499
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP5620ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Zugriffsnummer NP_000018.2
Gen-ID (Entrez) 175
Name AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol AGA
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SSPLPLVVNT WPFKNATEAA WRALASGGSA LDAVESGCAM CEREQCDGSV GFGGSPDELG ETTLDAMIMD GTTMDVGAVG DLRRIKNAIG VARKVLEHTT HTLLVGESAT TFAQSMGFIN EDLSTTASQA LHSDWLARNC QPNYWRNVIP DPSKYCGPYK PPGILKQDIP IHKETEDDRG HD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.