Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase Protein
Artikelnummer. p-7152194
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15946499 10 μg 10 Mikrogramm
15986499 50 μg 50 Mikrogramm
15936499 100 μg 100 Mikrogramm
15966499 200 μg 200 Mikrogramm
15976499 500 μg 500 Mikrogramm
15956499 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 15946499
Marke: enQuireBio™ QP5620ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000018.2
Gen-ID (Entrez) 175
Name AGA / ASRG / Aspartylglucosaminidase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol AGA
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz SSPLPLVVNT WPFKNATEAA WRALASGGSA LDAVESGCAM CEREQCDGSV GFGGSPDELG ETTLDAMIMD GTTMDVGAVG DLRRIKNAIG VARKVLEHTT HTLLVGESAT TFAQSMGFIN EDLSTTASQA LHSDWLARNC QPNYWRNVIP DPSKYCGPYK PPGILKQDIP IHKETEDDRG HD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.