Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001158095.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 27161 |
| Name | AGO2 / Argonaute 2 / EIF2C2 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | AGO2 |
| Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |