missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human AIMP2 Protein

Artikelnummer. 16069370
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16069370 100 μg 100 Mikrogramm
16079370 10 μg 10 Mikrogramm
16019380 50 μg 50 Mikrogramm
16099370 200 μg 200 Mikrogramm
16009380 500 μg 500 Mikrogramm
16089370 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16069370

Marke: enQuireBio™ QP7558ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AIMP2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_006294.2
Gen-ID (Entrez) 7965
Name AIMP2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol AIMP2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MPMYQVKPYH GGGAPLRVEL PTCMYRLPNV HGRSYGPAPG AGHVQEESNL SLQALESRQD DILKRLYELK AAVDGLSKMI QTPDADLDVT NIIQADEPTT LTTNALDLNS VLGKDYGALK DIVINANPAS PPLSLLVLHR LLCEHFRVLS TVHTHSSVKS VPENLLKCFG EQNKKQPRQD YQLGFTLIWK NVPKTQMKFS IQTMCPIEGE GNIARFLFSL FGQKHNAVNA TLIDSWVDIA IFQLKEGSSK EKAAVFRSMN SALGKSPWLA GNELTVADVV LWSVLQQIGG CSVTVPANVQ RWMRSCENLA PFNTALKLLK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.