Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-L-iduronidase Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_000194.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 3425 |
| Name | Alpha-L-iduronidase Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | IDUA |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |