Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-L-iduronidase Protein
Artikelnummer. p-7152895
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16041500
Marke: enQuireBio™ QP6197ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alpha-L-iduronidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000194.2
Gen-ID (Entrez) 3425
Name Alpha-L-iduronidase Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IDUA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz APHLVHVDAA RALWPLRRFW RSTGFCPPLP HSQADQYVLS WDQQLNLAYV GAVPHRGIKQ VRTHWLLELV TTRGSTGRGL SYNFTHLDGY LDLLRENQLL PGFELMGSAS GHFTDFEDKQ QVFEWKDLVS SLARRYIGRY GLAHVSKWNF ETWNEPDHHD FDNVSMTMQG FLNYYDACSE GLRAASPALR LGGPGDSFHT PPRSPLSWGL LRHCHDGTNF FTGEAGVRLD YISLHRKGAR SSISILEQEK VVAQQIRQLF PKFADTPIYN DEADPLVGWS LPQPWRADVT YAAMVVKVIA QHQNLLLANT TSAFPYALLS NDNAFLSYHP HPFAQRTLTA RFQVNNTRPP HVQLLRKPVL TAMGLLALLD EEQLWAEVSQ AGTVLDSNHT VGVLASAHRP QGPADAWRAA VLIYASDDTR AHPNRSVAVT LRLRGVPPGP GLVYVTRYLD NGLCSPDGEW RRLGRPVFPT AEQFRRMRAA EDPVAAAPRP LPAGGRLTLR PALRLPSLLL VHVCARPEKP PGQVTRLRAL PLTQGQLVLV WSDEHVGSKC LWTYEIQFSQ DGKAYTPVSR KPSTFNLFVF SPDTGAVSGS YRVRALDYWA RPGPFSDPVP YLEVPVPRGP PSPGNP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.