Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alpha-L-iduronidase Protein
Artikelnummer. 16071500
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071500 500 μg 500 Mikrogramm
16041500 10 μg 10 Mikrogramm
16081500 50 μg 50 Mikrogramm
16031500 100 μg 100 Mikrogramm
16061500 200 μg 200 Mikrogramm
16051500 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16071500
Marke: enQuireBio™ QP6197ye500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alpha-L-iduronidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000194.2
Gen-ID (Entrez) 3425
Name Alpha-L-iduronidase Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IDUA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz APHLVHVDAA RALWPLRRFW RSTGFCPPLP HSQADQYVLS WDQQLNLAYV GAVPHRGIKQ VRTHWLLELV TTRGSTGRGL SYNFTHLDGY LDLLRENQLL PGFELMGSAS GHFTDFEDKQ QVFEWKDLVS SLARRYIGRY GLAHVSKWNF ETWNEPDHHD FDNVSMTMQG FLNYYDACSE GLRAASPALR LGGPGDSFHT PPRSPLSWGL LRHCHDGTNF FTGEAGVRLD YISLHRKGAR SSISILEQEK VVAQQIRQLF PKFADTPIYN DEADPLVGWS LPQPWRADVT YAAMVVKVIA QHQNLLLANT TSAFPYALLS NDNAFLSYHP HPFAQRTLTA RFQVNNTRPP HVQLLRKPVL TAMGLLALLD EEQLWAEVSQ AGTVLDSNHT VGVLASAHRP QGPADAWRAA VLIYASDDTR AHPNRSVAVT LRLRGVPPGP GLVYVTRYLD NGLCSPDGEW RRLGRPVFPT AEQFRRMRAA EDPVAAAPRP LPAGGRLTLR PALRLPSLLL VHVCARPEKP PGQVTRLRAL PLTQGQLVLV WSDEHVGSKC LWTYEIQFSQ DGKAYTPVSR KPSTFNLFVF SPDTGAVSGS YRVRALDYWA RPGPFSDPVP YLEVPVPRGP PSPGNP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.