Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Angiopoietin-like protein 1
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_061157.3 |
| Gen-ID (Entrez) | 55908 |
| Name | Angiopoietin-like protein 1 |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | C19orf80 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |