Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL2 / Angiopoietin-like 2 Protein
Artikelnummer. 16063471
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16063471 100 μg 100 Mikrogramm
16073471 10 μg 10 Mikrogramm
16013481 50 μg 50 Mikrogramm
16093471 200 μg 200 Mikrogramm
16003481 500 μg 500 Mikrogramm
16083471 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16063471
Marke: enQuireBio™ QP8238ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANGPTL2 / Angiopoietin-like 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_036230.1
Gen-ID (Entrez) 23452
Name ANGPTL2 / Angiopoietin-like 2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol ANGPTL2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz QEDGFEGTEE GSPREFIYLN RYKRAGESQD KCTYTFIVPQ QRVTGAICVN SKEPEVLLEN RVHKQELELL NNELLKQKRQ IETLQQLVEV DGGIVSEVKL LRKESRNMNS RVTQLYMQLL HEIIRKRDNA LELSQLENRI LNQTADMLQL ASKYKDLEHK YQHLATLAHN QSEIIAQLEE HCQRVPSARP VPQPPPAAPP RVYQPPTYNR IINQISTNEI QSDQNLKVLP PPLPTMPTLT SLPSSTDKPS GPWRDCLQAL EDGHDTSSIY LVKPENTNRL MQVWCDQRHD PGGWTVIQRR LDGSVNFFRN WETYKQGFGN IDGEYWLGLE NIYWLTNQGN YKLLVTMEDW SGRKVFAEYA SFRLEPESEY YKLRLGRYHG NAGDSFTWHN GKQFTTLDRD HDVYTGNCAH YQKGGWWYNA CAHSNLNGVW YRGGHYRSRY QDGVYWAEFR GGSYSLKKVV MMIRPNPNTF H
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.